Få mere at vide
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10797665
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10797665 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10225934 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10797665 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49504DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 273727-50-7
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.19
MDL nummer MFCD09817468
InChI nøgle YUNJEYQSCYYAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 3-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzaldehyde
PubChem CID 18545510
IUPAC navn 3-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyd
SMIL CC1=NOC(=N1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 188.19
Procent renhed 97%