Få mere at vide
3-(3-methoxyphenyl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345469
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345469 5 g 5g
11335469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50435.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144026-74-4 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144026-74-4
Molekylær formel C10H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 174.203
MDL nummer MFCD01940432
InChI nøgle JAZQIOZMPNVSII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-methoxyphenyl, 3-3-methoxyphenyl pyrazole, 3-3-methoxy-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-methoxyphenyl-2h-pyrazole, acmc-20ankv, 1-methoxy-3-pyrazol-3-ylbenzene, 3-methoxy-1-pyrazol-3-ylbenzene, 1h-pyrazole,3-3-methoxyphenyl
PubChem CID 2736766
IUPAC navn 5-(3-methoxyphenyl)-1H-pyrazol
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Smeltepunkt 90°C to 91°C
Mængde 5 g
Formel vægt 174.2
Procent renhed 97%