Få mere at vide
3,3-Diphenylpropylamin, TRC
Artikelnummer. 30138400
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138400 25 g
30137254 100 g
30012136 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138400 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49197525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5586-73-2
Molekylær formel C15 H17 N
Molekylvægt (g/mol) 211.3
Synonym 1-Amino-3,3-diphenylpropane, 3,3-Diphenyl-1-propanamine, 3,3-Diphenyl-1-propylamine, Diphenylpropylamine, IEM 2011, NSC 137832, γ-Phenylbenzenepropanamine;
IUPAC navn 3,3-diphenylpropan-1-amin
SMIL NCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Diphenylpropylamine
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H17N/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2
Formel vægt 211.1361