Få mere at vide
3,3-Diphenylpropylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Diphenylpropylamine |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2 |
| Formel vægt | 211.1361 |