Få mere at vide
3,3-Diphenylpropylamin, 97%
Artikelnummer. 11440028
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440028 100 g 100g
11430028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22953.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
CAS: 5586-73-2 | C15H17N | 211,308 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5586-73-2
Molekylær formel C15H17N
Molekylvægt (g/mol) 211.308
MDL nummer MFCD00008202
InChI nøgle KISZTEOELCMZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diphenylpropylamine, benzenepropanamine, .gamma.-phenyl, 3-3-diphenylpropylamine, 3,3-diphenylpropan-1-amin, acmc-209lpx, 3.3-diphenylpropylamine, 3,3 diphenylpropylamine, 3,3-diphenyl propylamine, 3,3-diphenyl-propylamine, 3,3-diphenylpropylamine e
PubChem CID 79698
IUPAC navn 3,3-diphenylpropan-1-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CCN)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Diphenylpropylamine
Smeltepunkt 24 °C til 29 °C
Kogepunkt 166 °C (2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.583
Mængde 100 g
Beilstein 1958595
Formel vægt 211.31
Procent renhed 97%