Få mere at vide
3,3-Diphenylpropionsyre, 97%
Artikelnummer. 15790789 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15790789 100 g Glasflaske 100g
10458450 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15790789 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117421000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 606-83-7 | C15H14O2 | 226,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-83-7
Molekylær formel C15H14O2
Molekylvægt (g/mol) 226.28
MDL nummer MFCD00002717
InChI nøgle BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, .beta.-phenyl, 3,3-diphenyl-propionic acid, propionic acid, 3,3-diphenyl, .beta.-phenylbenzenepropanoic acid, beta,beta-diphenylpropionic acid, hydrocinnamic acid, .beta.-phenyl, beta-phenylbenzenepropanoic acid, hydrocinnamic acid, beta-phenyl, pubchem13618
PubChem CID 64798
IUPAC navn 3,3-diphenylpropansyre
SMIL OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3-Diphenylpropionic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 150 °C til 155 °C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2CHCH2CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 680
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 226.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver