Få mere at vide
3,3-Diphenylpropionic acid, 97%
Artikelnummer. 10458450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10458450 25 g Glasflaske 25g
15790789 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10458450 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117420250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 606-83-7 | C15H14O2 | 226.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 606-83-7
Molekylær formel C15H14O2
Molekylvægt (g/mol) 226.28
MDL nummer MFCD00002717
InChI nøgle BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, .beta.-phenyl, 3,3-diphenyl-propionic acid, propionic acid, 3,3-diphenyl, .beta.-phenylbenzenepropanoic acid, beta,beta-diphenylpropionic acid, hydrocinnamic acid, .beta.-phenyl, beta-phenylbenzenepropanoic acid, hydrocinnamic acid, beta-phenyl, pubchem13618
PubChem CID 64798
IUPAC navn 3,3-diphenylpropansyre
SMIL OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3, 3-Diphenylpropionic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 150°C to 155°C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2CHCH2CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 09, 680
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 226.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3-Diphenylpropionic acid
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.