Få mere at vide
3,3'-dinitrobenzophenon, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483227
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483227 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15483227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21153.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 21222-05-9 | C13H8N2O5 | 272.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Dinitrobenzophenone
CAS 21222-05-9
Smeltepunkt 153 °C til 155 °C
Molekylær formel C13H8N2O5
MDL nummer MFCD00039740
Mængde 5 g
Beilstein 1888002
Synonym 3,3'-dinitrobenzophenone, bis 3-nitrophenyl methanone, methanone, bis 3-nitrophenyl, methanone, bis 3-nitrophenyl-9ci, di3-nitrophenyl ketone, 3,3-dinitrobenzophenone, 3,3/'-dinitrobenzophenone, acmc-1cp75, bis 3-nitrophenyl methanone #, methanone,bis 3-nitrophenyl
InChI nøgle BSDKBWGNIJMCID-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn bis(3-nitrophenyl)methanon
Molekylvægt (g/mol) 272.22
PubChem CID 96690
Formel vægt 272.22
Procent renhed 96%