Få mere at vide
3,3'-Dimethyldifenylamin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Dimethyldiphenylamine |
| Tæthed | 1.04 |
| Kogepunkt | 200 °C (24 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.6225 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 197.28 |
| Procent renhed | 98% |