Få mere at vide
3,3'-Dimethyldifenylamin, 98%
Artikelnummer. 11460387
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460387 1 g 1g
11470387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21765.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 626-13-1 | C14H15N | 197,281 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-13-1
Molekylær formel C14H15N
Molekylvægt (g/mol) 197.281
MDL nummer MFCD00059315
InChI nøgle CWVPIIWMONJVGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-m-tolylamine, 3,3'-dimethyldiphenylamine, m,m'-ditolylamine, dim-tolylamine, bis 3-methylphenyl amine, 3-methyl-n-3-methylphenyl aniline, benzenamine, 3-methyl-n-3-methylphenyl, di-m-tolyl-amine, 3,3'-ditolylamine, pubchem8963
PubChem CID 7016139
IUPAC navn 3-methyl-N-(3-methylphenyl)anilin
SMIL CC1=CC(=CC=C1)NC2=CC=CC(=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Dimethyldiphenylamine
Tæthed 1.04
Kogepunkt 200°C (24 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.6225
Mængde 1 g
Formel vægt 197.28
Procent renhed 98%