Få mere at vide
3,3-Dimethylbutyraldehyd, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Dimethylbutyraldehyde |
| Tæthed | 0.798 |
| Kogepunkt | 104 °C til 106 °C |
| Flammepunkt | 13 °C (55 °F) |
| Lineær formel | (CH3)3CCH2CHO |
| Brydningsindeks | 1.397 |
| Mængde | 1 mL |
| FN nummer | UN1989 |
| Beilstein | 1735829 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Vis mere |