Få mere at vide
3-[3-(dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245484
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245484 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10205534 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245484 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59446CB
Kemiske identifikatorer
CAS 910037-03-5
Molekylær formel C13H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 222.33
MDL nummer MFCD09064992
InChI nøgle ODWHICGCLWFLBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-3-methylamino methyl phenoxy propyl amine, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, n,n-dimethyl-3-3-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, benzenemethanamine, 3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl, benzenemethanamine,3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229606
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-[3-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amin
SMIL CNCC1=CC(OCCCN(C)C)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 222.33
Procent renhed 95%