Få mere at vide
3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10701894
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10701894 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10682885 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701894 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59413CB
Kemiske identifikatorer
CAS 182963-94-6
Molekylær formel C12H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 208.31
MDL nummer MFCD09064990
InChI nøgle VRMIFLYRNDVHIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 3-3-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-3-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethyl-propan-1-amine
PubChem CID 21465371
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=CC(CN)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 3-[3-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin
Formel vægt 208.3
Procent renhed 95%