Få mere at vide
3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652885
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10652885 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10422834 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652885 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59404DA
Kemiske identifikatorer
CAS 26815-13-4
Molekylær formel C12H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 207.273
MDL nummer MFCD09064988
InChI nøgle CMVPGTWBRBJOQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 3-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde
PubChem CID 10727031
IUPAC navn 3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzaldehyd
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 207.27
Procent renhed 95%