Få mere at vide
3,3-Dimethyl-1-butanol, 97%
Artikelnummer. 15463887
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463887 50 g 50g
15453887 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30194.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 624-95-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
3,3-Dimethyl-1-butanol, er en organisk byggesten, der bruges til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det er et vigtigt mellemprodukt i syntesen af Neotame, et forstærket sødemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3-Dimethyl-1-butanol, er en organisk byggesten, der anvendes til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det er et vigtigt mellemprodukt i syntesen af Neotame, et forstærket sødemiddel.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-95-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00002928
InChI nøgle DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-butanol, 3,3-dimethylbutanol, 1-butanol, 3,3-dimethyl, neohexanol, unii-543oyd666t, tert-hexyl alcohol, 3,3-dimethyl-butan-1-ol, chembl25029, tert-hexanol, pubchem3096
PubChem CID 12233
IUPAC navn 3,3-dimethylbutan-1-ol
SMIL CC(C)(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethyl-1-butanol
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 0.81
Kogepunkt 142°C to 143°C
Flammepunkt 56°C (133°F)
Lugt Alcohol-like
Lineær formel (CH3)3CCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.414
Mængde 50 g
FN nummer UN1987
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 102.18
Procent renhed 97%