Få mere at vide
3,3-Dimethoxypropanenitrile, 90%
Artikelnummer. 11965641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11965641 25 mL 25ml
11975641 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446260250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57597-62-3 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57597-62-3
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD00044797
InChI nøgle JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93731
IUPAC navn 3,3-dimethoxypropannitril
SMIL COC(CC#N)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3-Dimethoxypropanenitrile
Tæthed 1.0260g/mL
Kogepunkt 195°C
Flammepunkt 83°C
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2CHCH2CN
Brydningsindeks 1.4130 to 1.415
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.026
Synonym 3,3-dimethoxypropionitrile, propanenitrile, 3,3-dimethoxy, 3,3-dimethoxypropiononitrile, 3,3-dimethoxy propionitrile, 3,3-dimethoxy-propionitrile, 3,3-dimethoxy-propanenitrile, 3,3-dimethoxypropanitrile, acmc-209lz7, #, propanenitrile,3,3-dimethoxy
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 115.13
Procent renhed 90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethoxy-propanenitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.