Få mere at vide
3,3'-Dimethoxybenzil, 99+%
Artikelnummer. 11342497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342497 1 g 1g
11352497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11564.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40101-17-5 | C16H14O4 | 270.284 g/mol
3,3'-dimethoxybenzil anvendt til fremstilling af benzilderivater. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3′ -Dimethoxybenzil anvendt til fremstilling af benzilderivater. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40101-17-5
Molekylær formel C16H14O4
Molekylvægt (g/mol) 270.284
MDL nummer MFCD00038221
InChI nøgle PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzil, 1,2-bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 3-methoxyphenyl, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 3-methoxyphenyl, bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 3-methoxyphenyl ethanedione, acmc-20a2cz, 3,3'-dimethoxy benzil, d01vau, benzil-based compound, 22
PubChem CID 123493
IUPAC navn 1,2-bis(3-methoxyphenyl)ethan-1,2-dion
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC(=CC=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Dimethoxybenzil
Smeltepunkt 81°C to 83°C
Mængde 1 g
Beilstein 2382124
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 270.29
Procent renhed ≥99%