Få mere at vide
3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride, 98%
Artikelnummer. 10553551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10553551 25 g Glasflaske 25g
10167303 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10553551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 184470250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20325-40-0 | C14H16N2O2·2HCl | 317.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20325-40-0
Molekylær formel C14H16N2O2·2HCl
Molekylvægt (g/mol) 317.21
MDL nummer MFCD00012488
InChI nøgle UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride, o-dianisidine dihydrochloride, 3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-qv96qa6ukk, dianisidine dihydrochloride, ccris 998, o-dianisidine hcl, qv96qa6ukk, c.i. disperse black 6 dihydrochloride
PubChem CID 62311
IUPAC navn 4-(4-amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin; dihydrochlorid
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 268.0°C
Farve Beige til Grå-lilla
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 13, 807
Formel vægt 317.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver