Få mere at vide
3,3'-Dimethoxybenzidin, 97%
Artikelnummer. 10269880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10269880 5 g Glasflaske 5g
10065810 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407890050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 119-90-4 | C14H16N2O2 | 244,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-90-4
Molekylær formel C14H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 244.29
MDL nummer MFCD00008372
InChI nøgle JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
PubChem CID 8411
ChEBI CHEBI:82321
IUPAC navn 4-(4-amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3'-Dimethoxybenzidine
Navn note praksis, 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 135 °C til 139 °C
Farve Beige-brun til pink
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 2992
Formel vægt 244.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver