Få mere at vide
3,3' - Diethylthiadicarbocyanin-iodid
Artikelnummer. 11370518
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370518 2 g 2g
11360518 0.5 g 0.5g
11350518 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11370518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043851.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Som opløsningsmiddelopløseligt laserfarvestof | CAS: 514-73-8 | C23H24IN2S2+ | 519,483 g/mol
Det anvendes som et opløsningsmiddelopløseligt laserfarvestof. DTDCi bruges som fluorescerende kontrastmiddel i tredimensionel fluorescenslevetidstomografi og som farvestof til hurtig genetisk screening. Det er en potentielt følsom probe, der er nyttig til fluorometrisk analyse af overførbare membranporer og virkninger af membranpotentiale på Na-cotransporter i membranvesikler på ål-tarm-børstegrænsen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 514-73-8
Molekylær formel C23H24IN2S2+
Molekylvægt (g/mol) 519.483
MDL nummer MFCD00074829
InChI nøgle MNQDKWZEUULFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diethylthiadicarbocyanine iodide
PubChem CID 91869351
IUPAC navn (2E)-3-ethyl-2-[(2E,4E)-5-(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienyliden]-1,3-benzothiazol;hydroiodid
SMIL CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diethylthiadicarbocyanine iodide
Smeltepunkt 248 °C (dekomponering)
Farve Grøn
Mængde 2 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3838938
Merck Index 14,3369
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol
Formel vægt 518.47
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver