Få mere at vide
3,3'-Diaminodiphenylsulfon, 98%
Artikelnummer. 11337756
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337756 100 g 100g
11327756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11400.22
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 599-61-1 | C12H12N2O2S | 248,30 g/mol
3,3'-Diaminodiphenylsulfon bruges til hærdningsmiddel til epoxyharpiks og også vigtig monomer til polysulfonamidfiber (PSA).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3′ -Diaminodiphenylsulfon bruges til hærdningsmiddel til epoxyharpiks og også vigtig monomer for polysulfonamidfiber (PSA).
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 599-61-1
Molekylær formel C12H12N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 248.30
MDL nummer MFCD00007792
InChI nøgle LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-sulfonyldianiline, 3,3'-diaminodiphenyl sulfone, 3-aminophenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis, 3,3'-sulphonyldianiline, bis m-aminophenyl sulfone, 3-aminophenyl-sulfone, 3,3'-diaminophenyl sulfone, 3,3'-sulfonylbis aniline, sulfone, bis m-aminophenyl
PubChem CID 11741
IUPAC navn 3-(3-aminophenyl)sulfonylanilin
SMIL NC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diaminodiphenyl sulfone
Smeltepunkt 171 °C til 174 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 2215938
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 248.3
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3'-Diaminodiphenyl sulfone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Diaminodiphenylsulfone