Få mere at vide
3,3'-Diaminobenzophenon, 90%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Diaminobenzophenone |
| Smeltepunkt | 148 °C til 152 °C |
| Kogepunkt | 285 °C (11 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2837605 |
| Formel vægt | 212.25 |
| Procent renhed | ≥90% |