Få mere at vide
3,3'-Diaminobenzophenon, 90%
Artikelnummer. 11317246
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317246 1 g 1g
11327246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09128.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 611-79-0 | C13H12N2O | 212,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-79-0
Molekylær formel C13H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00014774
InChI nøgle TUQQUUXMCKXGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzophenone, bis 3-aminophenyl methanone, methanone, bis 3-aminophenyl, di3-aminophenyl ketone, 3,3'-diaminodiphenyl ketone, pubchem3381, acmc-1awhc, cbmicro_014188, 3,3'-diamino benzophenone, 3-3-aminobenzoyl aniline
PubChem CID 69145
IUPAC navn bis(3-aminophenyl)methanon
SMIL NC1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diaminobenzophenone
Smeltepunkt 148°C to 152°C
Kogepunkt 285°C (11 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 2837605
Formel vægt 212.25
Procent renhed ≥90%