Få mere at vide
3,3'-Diaminobenzidine, TRC
Artikelnummer. 30135787
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135787 50 g
30134152 25 g
17928089 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41624850G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-95-2
Molekylær formel C12 H14 N4
Molekylvægt (g/mol) 214.27
Synonym 3,3',4,4'-Biphenyltetramine (6CI,8CI), 3,3',4,4'-Tetraaminobiphenyl, 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenyl, 3,3'-Diaminobenzidine, 3,4,3',4'-Tetraaminobiphenyl, Betazoid DAB, Biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine, DAB, NSC 76152
IUPAC navn 4-(3,4-diaminophenyl)benzene-1,2-diamine
SMIL Nc1ccc(cc1N)c2ccc(N)c(N)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diaminobenzidine
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Formel vægt 214.1218