Få mere at vide
3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanin iodid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425127
Mængde:
250 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
250mg
5g
Artikelnummer. 15425127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32400.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53336-12-2
Molekylær formel C23H25IN2S2
Molekylvægt (g/mol) 520.49
MDL nummer MFCD00013340
InChI nøgle JGTCEHAVVINOPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,3'-dipropylthiacarbocyanine iodide, 3-propyl-2-3-3-propyl-2 3h benzothiazolylidene-1-propenyl benzothiazolium iodide, 3-propyl-2-1e,3z-3-3-propylbenzo d thiazol-2 3h-ylidene prop-1-en-1-yl benzo d thiazol-3-ium iodide
PubChem CID 57369736
SMIL [I-].CCCN1C(SC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanine iodide
Mængde 250 mg
IUPAC navn 3-propyl-2-[3-(3-propyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)prop-2-enylidene]-1,3-benzothiazole;iodide
Formel vægt 520.5
Procent renhed 96%