Få mere at vide
3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanin iodid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415127
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415127 5 g 5g
15425127 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32400.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53336-12-2
Molekylær formel C23H25IN2S2
Molekylvægt (g/mol) 520.49
MDL nummer MFCD00013340
InChI nøgle JGTCEHAVVINOPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,3'-dipropylthiacarbocyanine iodide, 3-propyl-2-3-3-propyl-2 3h benzothiazolylidene-1-propenyl benzothiazolium iodide, 3-propyl-2-1e,3z-3-3-propylbenzo d thiazol-2 3h-ylidene prop-1-en-1-yl benzo d thiazol-3-ium iodide
PubChem CID 57369736
SMIL [I-].CCCN1C(SC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanine iodide
Mængde 5 g
IUPAC navn 3-propyl-2-[3-(3-propyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)prop-2-enyliden]-1,3-benzothiazol;iodid
Formel vægt 520.5
Procent renhed 96%