Få mere at vide
3-(3-chlorphenyl)-3-oxopropanenitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783423
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10783423 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10170872 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783423 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01406DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 21667-62-9
Molekylær formel C9H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 179.60
MDL nummer MFCD00067891
InChI nøgle IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzoylacetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 3-chlorophenacylcyanide, 3-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxo-propanenitrile, beta-ketonitrile 5b, pubchem12046, m-chlorophenacyl cyanide, acmc-1cqmb, maybridge1_004670
PubChem CID 140855
IUPAC navn 3-(3-chlorphenyl)-3-oxopropanenitril
SMIL ClC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel ClC6H4C(O)CH2CN
Mængde 1 g
Formel vægt 179.61
Procent renhed 97%