Få mere at vide
3-(3-klorfenyl)-1,1-dimethylurea, TRC
Artikelnummer. 30133962
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133962 500 mg
30135840 1 g
30010025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC609785500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 587-34-8
Molekylær formel C9H11ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 198.65
Synonym 3-(m-chlorophenyl)-1,1-dimethyl-Urea, N'-(3-Chlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1-(3-Chlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 1-m-Chlorophenyl-3,3-dimethylurea, C 2034 N,N-Dimethyl-N'-3-chlorophenylurea, N-(3-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(m-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea
IUPAC navn 3-(3-chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
SMIL O=C(N(C)C)NC1=CC(Cl)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Formel vægt 198.056