Få mere at vide
3-[3-(chlormethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazol, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327694
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10327694 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10225674 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10327694 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60624DA
Kemiske identifikatorer
CAS 912569-61-0
Molekylær formel C11H11ClN2
Molekylvægt (g/mol) 206.673
MDL nummer MFCD09702402
InChI nøgle XEIKNZPKJWESHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chloromethyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-3-chloromethyl phenyl-1-methylpyrazole
PubChem CID 24229632
IUPAC navn 3-[3-(chlormethyl)phenyl]-1-methylpyrazol
SMIL CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[3-(chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 206.67
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk