Få mere at vide
3-[3-(chlormethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropylaminhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10403034
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10403034 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10002134 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10403034 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59474CB
Kemiske identifikatorer
CAS 926921-62-2
Molekylær formel C12H19Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 264.19
MDL nummer MFCD09702394
InChI nøgle MCRYCZSEVCPYAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 3-3-dimethylamino propoxy benzyl chloride hydrochloride, 3-3-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-3-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-propanamine,3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethyl-,hydrochloride 1:1, 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229607
SMIL Cl.CN(C)CCCOC1=CC=CC(CCl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[3-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 3-[3-(chlormethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
Formel vægt 264.19
Procent renhed 95%