Få mere at vide
3-(3-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11300617
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300617 250 mg 250mg
10708655 1 g 1g
10763327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11300617 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39110CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 160377-57-1
Molekylær formel C9H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 239.072
MDL nummer MFCD08087563
InChI nøgle GTYLSVIVKRJHIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-3-bromophenyl-5-methyl, acmc-1c5gb, chembrdg-bb 9035421, 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol, 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole saltdata: free
PubChem CID 8895139
IUPAC navn 3-(3-bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMIL CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 239.07
Procent renhed 97%