Få mere at vide
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305479
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305479 5 g 5g
11395469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50438.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149739-65-1
Molekylær formel C9H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 223.07
MDL nummer MFCD01940433
InChI nøgle NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl pyrazole, 3-3-bromophenyl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1h-pyrazol-3-yl benzene, 5-3-bromophenyl pyrazole, acmc-1c2w8, ksc494i0r
PubChem CID 2735613
IUPAC navn 5-(3-bromphenyl)-1H-pyrazol
SMIL BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Mængde 5 g
Formel vægt 223.07
Procent renhed 98%