Få mere at vide
3-(3-Bromphenyl)-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10269672
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10269672 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10269672 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31710DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
CAS 149739-65-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H7BrN2
MDL nummer MFCD01940433
Mængde 1 g
Synonym 3-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl pyrazole, 3-3-bromophenyl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1h-pyrazol-3-yl benzene, 5-3-bromophenyl pyrazole, acmc-1c2w8, ksc494i0r
InChI nøgle NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
IUPAC navn 5-(3-bromphenyl)-1H-pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 223.07
PubChem CID 2735613
Formel vægt 223.07
Procent renhed 97%