Få mere at vide
3-(3-Bromphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10062314
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10062314 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10051984 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60610DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 425379-68-6
Molekylær formel C10H9BrN2
Molekylvægt (g/mol) 237.10
MDL nummer MFCD09065008
InChI nøgle PNVHBUUFMMMKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,3-3-bromophenyl-1-methyl
PubChem CID 22329555
IUPAC navn 3-(3-bromphenyl)-1-methylpyrazol
SMIL CN1C=CC(=N1)C1=CC(Br)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 237.1
Procent renhed 97%