Få mere at vide
3-[3-(brommethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazol 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299372
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10299372 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10700374 1 g Ravglasflaske 1g
11326835 5 g Ravglasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10299372 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39108CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 253273-90-4
Molekylær formel C10H9BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 253.099
InChI nøgle CERZNQPNTHWEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-3-bromomethylphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzyl bromide, 1,2,4-oxadiazole,3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl, 3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
PubChem CID 7060548
IUPAC navn 3-[3-(brommethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMIL CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 253.1
Procent renhed 97%