Få mere at vide
3-(3-Aminobenzyl)phenylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Aminobenzyl)phenylamine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-3-10(8-12)7-11-4-2-6-13(15)9-11/h1-6,8-9H,7,14-15H2 |
| Formel vægt | 198.1157 |