Få mere at vide
3,3’,5-Triiodo Thyropropionic Acid, TRC
Artikelnummer. 30041294
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041294 5 mg
18031230 50 mg
18032520 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041294 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7954105MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-26-3
Molekylær formel C15 H11 I3 O4
Molekylvægt (g/mol) 635.96
IUPAC navn 3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
SMIL OC(=O)CCc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5-Triiodothyropropionic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
Synonym Hydrocinnamic acid, 4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodo- (6CI,8CI), 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzenepropanoic acid, 3,3',5-Triiodothyropropionic acid, 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodohydrocinnamic acid, Atralose, Birodan, Thyropropic acid, Triopron, Triprop, [(4-Hydroxy-3-iodo-4-phenoxy)-3,5-diiodophenyl]propionic acid, β-[4-(3'-Iodo-4'-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]propionic acid, 3,3',5-Triiodothyropropionic Acid, 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzenepropanoic acid
InChI formel InChI=1S/C15H11I3O4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-15-11(17)5-8(6-12(15)18)1-4-14(20)21/h2-3,5-7,19H,1,4H2,(H,20,21)
Formel vægt 635.7791
Procent renhed >95%