Få mere at vide
3,3',5-Triiodo-L-thyronin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11956891 5 g Glasflaske 5g
11946891 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437260050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6893-02-3
Molekylær formel C15H12I3NO4
Molekylvægt (g/mol) 650.97
InChI nøgle AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYNA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3', 5-Triiodo-L-thyronine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 234 °C til 238 °C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,5565
Specifik rotation +18° til +28° (20 °C, 589 nm) (c=2, ethanol/0,5 N HCl (4:1))
Synonym 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
SMIL NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansyre
PubChem CID 23359
Formel vægt 650.97
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.