Få mere at vide
3-(3,5-dichlorphenoxy)benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10081114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10081114 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10081114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399660010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3, 5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
CAS 81028-92-4
Smeltepunkt 48 °C til 55 °C
Flammepunkt >110 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H8Cl2O2
Lineær formel Cl2CH3OC6H4CHO
MDL nummer MFCD00003355
Mængde 1 g
Synonym 3-3,5-dichlorophenoxy benzaldehyde, 3-3,5-dichorophenoxy benzaldehyde, m-3,5-dichlorophenoxy benzaldehyde, 3,5-dichloro-3'-formyldiphenyl ether, benzaldehyde,3-3,5-dichlorophenoxy, benzaldehyde, 3-3,5-dichlorophenoxy, pubchem16379, acmc-20anl8, timtec-bb sbb003061, 3-3?5-dichlorophenoxy benzaldehyde
InChI nøgle BISWHYILBVQCRA-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC(OC2=CC=CC(C=O)=C2)=CC(Cl)=C1
IUPAC navn 3-(3,5-dichlorphenoxy)benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 267.11
PubChem CID 688050
Formel vægt 267.11
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.