Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln., Ready-to-Use, standard sensitivity
Artikelnummer. 15430297
Mængde:
125 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
125ml
500ml
Artikelnummer. 15430297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63202.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54827-17-7 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
Fremragende kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober og bruges med peroxidase- og peroxidase-koblede systemer, især i ELISA teknikker, blåt resultat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Fremragende kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober og bruges med peroxidase- og peroxidase-koblede systemer, især i ELISA teknikker, blåt resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54827-17-7
Molekylær formel C16H20N2
Molekylvægt (g/mol) 240.35
MDL nummer MFCD00007748
InChI nøgle UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Navn note Ready-to-Use, standard sensitivity
Farve Gul
Mængde 500 mL
Beilstein 2808541
Formel vægt 240.35
Fysisk form Væske