Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin soln., klar til brug, standard følsomhed
Artikelnummer. 15420297
Skift visning
Mængde:
125 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
125ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420297 125 mL 125ml
15430297 500 mL 500ml
15440297 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63202.=E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
CAS: 54827-17-7 | C16H20N2 | 240,35 g/mol
Fremragende kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober og bruges med peroxidase- og peroxidase-koblede systemer, især i ELISA teknikker, blåt resultat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Fremragende kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober og bruges med peroxidase- og peroxidase-koblede systemer, især i ELISA teknikker, blåt resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54827-17-7
Molekylær formel C16H20N2
Molekylvægt (g/mol) 240.35
MDL nummer MFCD00007748
InChI nøgle UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine Solution
Navn note Ready-to-Use, standard sensitivity
Farve Gul
Mængde 125 mL
Beilstein 2808541
Formel vægt 240.35
Fysisk form Væske