Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidinopløsning, klar til brug, udfældning, standardfølsomhed, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495785
Skift visning
Mængde:
125 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
125ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495785 1000 mL 1000ml
15475785 125 mL 125ml
15485785 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15495785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60461.AU
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Fremragende kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober og bruges med peroxidase- og peroxidase-koblede systemer, især i ELISA teknikker, blåt resultat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Fremragende kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober og bruges med peroxidase- og peroxidase-koblede systemer, især i ELISA teknikker, blåt resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54827-17-7
Molekylær formel C16H20N2
Molekylvægt (g/mol) 240.35
MDL nummer MFCD00007748
InChI nøgle UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Navn note Klar til brug, udfældende, standard følsomhed
Farve Farveløs til gul
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2810
Beilstein 2808541
Formel vægt 240.35
Fysisk form Væske