Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidinopløsning, Brugsklar, udfældende, høj følsomhed, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Fremragende kolorimetrisk substrat til detektion af peberrodsperoxidase-mærkede sonder og anvendes med peroxidase- og peroxidase-koblede systemer, især i ELISA teknikker, blå resultat
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Fremragende kolorimetrisk substrat til påvisning af peberrodsperoxidase-mærkede prober og bruges med peroxidase- og peroxidase-koblede systemer, især i ELISA teknikker, blåt resultat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln. |
| Navn note | Klar til brug, udfældende, høj følsomhed |
| Farve | Farveløs til gul |
| Lugt | Alkohollignende |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2808541 |
| Formel vægt | 240.35 |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine solution, Ready-to-Use, precipitating, high sensitivity
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Acetone, 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine, Hydrogenperoxide