Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidinopløsning, klar til brug, høj følsomhed, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
TMB er et substrat for peberrodsperoxidase. Anbefales til ELISA (mikrobrønd) procedurer,3,3a,5,5a-Tetramethylbenzidin er blevet brugt i en undersøgelse for at påvise, at ved at måle substratabsorptionsværdier ud over absorptionsmaksimum kan måleområdet for enhver immunenzymometrisk analyse udvides betydeligt uden at bringe assaykarakteristika i fare. 3,3?,5,5?-Tetramethylbenzidin er også blevet brugt i en undersøgelse for at forstå dannelsen af CuS konkave superstrukturer med peroxidase-lignende aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•TMB er en aromatisk amin, der fungerer som en hydrogendonor i peberrodsperoxidase-katalyserede reaktioner
• Overførslen af brint resulterer i en blå plet forbundet med målet af interesse
• Denne pH-afhængige farveændring kan bekræftes ved hjælp af spektrofotometriske metoder
• TMB er almindeligt anvendt i immunhistokemi; TMB er lysfølsomt, og alle applikationer skal udføres i mørke
Anvendelse
•TMB er velegnet til immunhistokemi og immuncytokemi, herunder ELISA og celle- og vævsfarvning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln. |
| Navn note | Klar til brug, høj følsomhed |
| Farve | Gul |
| Mængde | 1000 mL |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2808541 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløseligt i organiske opløsningsmidler som DMSO, 96 % Ethanol, Acetone, Kloroform, Toluen. |
| Formel vægt | 240.35 |
| Fysisk form | Væske |