Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidinopløsning, klar til brug, høj følsomhed, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420187
Skift visning
Mængde:
125 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420187 125 mL 125ml
15430187 500 mL -
15440187 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15420187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61325.=E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB, CAS # 54827-17-7) er et blåt kromogent stof, der anvendes i farvningsteknikker såsom immunhistokemi.
TMB er et substrat for peberrodsperoxidase. Anbefales til ELISA (mikrobrønd) procedurer,3,3a,5,5a-Tetramethylbenzidin er blevet brugt i en undersøgelse for at påvise, at ved at måle substratabsorptionsværdier ud over absorptionsmaksimum kan måleområdet for enhver immunenzymometrisk analyse udvides betydeligt uden at bringe assaykarakteristika i fare. 3,3?,5,5?-Tetramethylbenzidin er også blevet brugt i en undersøgelse for at forstå dannelsen af CuS konkave superstrukturer med peroxidase-lignende aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•TMB er en aromatisk amin, der fungerer som en hydrogendonor i peberrodsperoxidase-katalyserede reaktioner
• Overførslen af brint resulterer i en blå plet forbundet med målet af interesse
• Denne pH-afhængige farveændring kan bekræftes ved hjælp af spektrofotometriske metoder
• TMB er almindeligt anvendt i immunhistokemi; TMB er lysfølsomt, og alle applikationer skal udføres i mørke
Anvendelse
•TMB er velegnet til immunhistokemi og immuncytokemi, herunder ELISA og celle- og vævsfarvning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54827-17-7
Molekylær formel C16H20N2
Molekylvægt (g/mol) 240.35
MDL nummer MFCD00007748
InChI nøgle UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Navn note Ready-to-Use, high sensitivity
Farve Gul
Mængde 125 mL
FN nummer UN2810
Beilstein 2808541
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in organic solvents such as DMSO,96 % Ethanol,Acetone,Chloroform,Toluene.
Formel vægt 240.35
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine solution, Ready-to-Use, high sensitivity
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Acetone, Hydrogen peroxide