Få mere at vide
3,3',5,5'-tetramethylbenzidin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-197669 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 x 100 mg
50 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
50ml
Artikelnummer. 11434336
Brand: MP Biomedicals 08980502
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremragende til ELISA procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54827-17-7
Molekylær formel C16H20N2
Molekylvægt (g/mol) 240.35
InChI nøgle UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Farve Farveløs
Lineær formel C16H20N2
Mængde 10 x 100 mg
Formel vægt 240.3
Fysisk form Væske