Få mere at vide
3,3',5,5'-tetramethylbenzidin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452642 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 100 mg
50 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452642 1 L 1 L
11434336 10 x 100 mg -
11432642 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452642 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215234691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10235.00 DKK
    9747.91 DKK / 1 L
    Spare 487.09 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremragende til ELISA procedurer
Kemiske identifikatorer
CAS 54827-17-7
Molekylær formel C16H20N2
Molekylvægt (g/mol) 240.35
InChI nøgle UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Farve Farveløs
Lineær formel C16H20N2
Mængde 1 L
Formel vægt 240.3
Fysisk form Væske