Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin dihydrochloridhydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10318220 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10318220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229990010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 207738-08-7 | C16H22Cl2N2 | 313.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Navn note 98+%
CAS 207738-08-7, 54827-17-7
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (på tørt stof) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C16H22Cl2N2
Lineær formel 2HCl·xH2O
MDL nummer MFCD00150104
Mængde 1 g
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: moderat opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol
InChI nøgle NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin;dihydrat;dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 313.27
PubChem CID 19836601
Formel vægt 313.26
Procent renhed 98+%
Fysisk form Fluffy Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate