Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin dihydrochloridhydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate |
| CAS | 207738-08-7 |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Analyseprocentområde | 98% min. (på tørt stof) (Argentometri) |
| Molekylær formel | C16H22Cl2N2 |
| Lineær formel | 2HCl·xH2O |
| MDL nummer | MFCD00150104 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: moderat opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate