Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride, 99%
Artikelnummer. p-7040467
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15405596
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60245.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 64285-73-0 | C16H22Cl2N2 | 313.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64285-73-0
Molekylær formel C16H22Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 313.27
MDL nummer MFCD00012961
InChI nøgle NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride, tmb dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl-, dihydrochloride, tetramethylbenzidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 4-4-amino-3,5-dimethylphenyl-2,6-dimethylaniline dihydrochloride, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride
PubChem CID 174033
IUPAC navn 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin;dihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
Smeltepunkt 300°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 313.27
Procent renhed 99%